Learn More
Bromure de p-tolylmagnésium, solution 0,5 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Bromure de p-tolylmagnésium, solution d’environ 0,5 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal, Acros Organics, Quantité :800 ml, emballage :Flacon en verre AcroSeal, Poids moléculaire :195,34, CAS :4294-57-9, 60-29-7, Densité :0,8660 g/ml, Point d’éclair :-40°C, Poids de la formule :195,34
53.20€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4294-57-9, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.34 |
Numéro MDL | MFCD00000040 |
Clé InChI | ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagent |
CID PubChem | 3644322 |
Nom IUPAC | bromo(4-methylphenyl)magnesium |
SMILES | CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10433464
|
Thermo Scientific Acros
426761000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
53.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10683395
|
Thermo Scientific Acros
426768000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
249.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4294-57-9, 60-29-7 | |
195.34 | |
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M | |
3644322 | |
CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
C7H7BrMg | |
MFCD00000040 | |
p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagent | |
bromo(4-methylphenyl)magnesium |
Spécification
p-Tolylmagnesium bromide | |
0.8660g/mL | |
C7H7BrMg | |
MFCD00000040 | |
p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagent | |
CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 | |
195.34 | |
195.34 |
4294-57-9, 60-29-7 | |
-40°C | |
CH3C6H4MgBr | |
0.866 | |
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(4-methylphenyl)magnesium | |
3644322 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Peut former des peroxydes explosifs.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
RUO – Research Use Only