Learn More
Chlorure de p-toluoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.10€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS | 874-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.6 |
Numéro MDL | MFCD00000696 |
Clé InChI | NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4 |
CID PubChem | 13405 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-méthylbenzoyle |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521201
|
Thermo Scientific Acros
147980050 |
5 mL | Flacon en verre |
29.10€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666152
|
Thermo Scientific Acros
147982500 |
250 mL | Flacon en verre |
67.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10108103
|
Thermo Scientific Acros
147980010 |
1 L | Flacon en verre |
187.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13408378
|
Thermo Scientific Acros
147980025 |
2.5 L | Flacon en verre | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
874-60-2 | |
154.6 | |
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N | |
13405 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
C8H7ClO | |
MFCD00000696 | |
p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4 | |
Chlorure de 4-méthylbenzoyle |
Spécification
p-Toluoyl chloride | |
874-60-2 | |
Incolore à marron | |
225.0°C to 227.0°C | |
Authentique | |
C8H7ClO | |
1.5525 to 1.5545 | |
09,486 | |
p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4 | |
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-méthylbenzoyle | |
13405 | |
98% |
98% | |
-2.0°C | |
1.1600g/mL | |
82°C | |
98% | |
CH3C6H4COCl | |
MFCD00000696 | |
1.16 | |
Solubility in water: decomposes. | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
154.6 | |
154.6 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-864-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XV1660000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- p-Toluoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.