Learn More
Chlorure de p-toluènesulfonyle, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10775981
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-59-9
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.64
Numéro MDL MFCD00007450
Clé InChI YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
CID PubChem 7397
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 67.0°C to 69.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 134.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SO2Cl
Quantité 2 kg
Beilstein 11,103
Fieser 01,1179; 03,292; 04,510; 05,676; 06,598; 08,489; 11,536; 13,286
Merck Index 15,9693
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: hydrolysis to acid, freely soluble in alcohol, benzene and ether
Poids de la formule 190.65
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.