Learn More
Hydrate de sel de zinc d’acide P-toluènesulfonique, Thermo Scientific Chemicals
52.30€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS 123334-05-4
Formule moléculaire C14H14O6S2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 407.76
Numéro MDL MFCD00151013
Clé InChI YISPIDBWTUCKKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc p-toluenesulfonate hydrate, acmc-20eh0l, p-toluenesulfonic acid zinc salt, zinc 2+ hydrate ditosylate, p-toluenesulfonic acid zinc salt hydrate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, zinc salt, hydrate 2:1:?
CID PubChem 16212267
Nom IUPAC zinc ;4-méthylbenzènesulfonate ; hydrate
SMILES [Zn++].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11387977
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
020899.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11377977
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
020899.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
p-Toluenesulfonic acid zinc salt hydrate is used as a zinc benzenesulfonate salt for proteomics research, and as s a stabilizer & lubricants & activator, it's used in synthetic rubber of PE, PVC, polypropylene nylon, ABS natural rubber, butylbenzene rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
123334-05-4
407.76
YISPIDBWTUCKKH-UHFFFAOYSA-L
16212267
[Zn++].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
C14H14O6S2Zn
MFCD00151013
zinc p-toluenesulfonate hydrate, acmc-20eh0l, p-toluenesulfonic acid zinc salt, zinc 2+ hydrate ditosylate, p-toluenesulfonic acid zinc salt hydrate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, zinc salt, hydrate 2:1:?
zinc ;4-méthylbenzènesulfonate ; hydrate
Spécification
p-Toluenesulfonic acid zinc salt hydrate
C14H14O6S2Zn
zinc p-toluenesulfonate hydrate, acmc-20eh0l, p-toluenesulfonic acid zinc salt, zinc 2+ hydrate ditosylate, p-toluenesulfonic acid zinc salt hydrate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, zinc salt, hydrate 2:1:?
YISPIDBWTUCKKH-UHFFFAOYSA-L
zinc ;4-méthylbenzènesulfonate ; hydrate
16212267
Poudre
123334-05-4
MFCD00151013
Insoluble in water.
[Zn++].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
407.76
407.76
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-576-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante