Learn More
Acideparatoluènesulfonique , sel de sodium, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
33.40€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 657-84-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NaO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.18 |
Numéro MDL | MFCD00798566,MFCD00064388 |
Clé InChI | KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34 |
CID PubChem | 3720192 |
Nom IUPAC | Sodium ; 4-méthylbenzènesulfonate |
SMILES | [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449586
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19332.18 |
50g |
33.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19332.30 |
250g |
103.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
657-84-1 | |
194.18 | |
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M | |
3720192 | |
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O |
C7H7NaO3S | |
MFCD00798566,MFCD00064388 | |
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34 | |
Sodium ; 4-méthylbenzènesulfonate |
Spécification
p-Toluenesulfonic acid sodium salt | |
C7H7NaO3S | |
14,9533 | |
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 4-méthylbenzènesulfonate | |
3720192 | |
≥90% |
657-84-1 | |
MFCD00798566,MFCD00064388 | |
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34 | |
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O | |
194.18 | |
194.19 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319-H500
missing translation for 'tsca' : Oui
RUO – Research Use Only