Learn More
Acide paratoluènesulfonique monohydraté, ACS, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
38.29€ - 122.61€
Identifiants chimiques
CAS | 6192-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.213 |
Numéro MDL | MFCD00142137 |
Clé InChI | KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate |
CID PubChem | 521998 |
Nom IUPAC | Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11305078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044002.22 |
100 g |
38.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044002.36 |
500 g |
122.61€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
p-Toluenesulfonic acid monohydrate is used as a catalyst in the synthesis of resveratrol, in oxane derivatives as an antimalarial agent, as substituted piperidine and unsymmetrical benzyl. It acts as a catalyst in the preparation of 1,3,5-trisubstituted pyrazoles derivatives, selenated ketene dithioacetals, triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives. It also serves as an intermediate in the esterification and in reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6192-52-5 | |
190.213 | |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
521998 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
C7H10O4S | |
MFCD00142137 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
Spécification
p-Toluenesulfonic acid monohydrate | |
103°C à 106°C (anhydre) | |
Rose à blanc | |
MFCD00142137 | |
3568023 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O | |
190.213 | |
190.22 (172.20 Anhydrous) | |
ACS | |
150°C (302°F) | |
Cristalline |
6192-52-5 | |
140°C (20 mmHg) | |
C7H10O4S | |
UN2585 | |
14,9533 | |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté | |
521998 | |
≥98.5% | |
1,24 g/ml | |
Doux | |
Hygroscopique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H335-H319
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une sévère irritation des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACIDES SULFONIQUES ARYLES, SOLIDES
missing translation for 'einecsNumber' : 203-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DB7164000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: p-Toluenesulfonic acid monohydrate
RUO – Research Use Only