Learn More
p-toluènesulfonique monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
24.02€ - 99.80€
Identifiants chimiques
CAS | 6192-52-5 |
---|---|
Clé InChI | KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate |
CID PubChem | 521998 |
Nom IUPAC | Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15255998
|
Thermo Scientific Acros
421210250 |
25 g |
24.02€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15265998
|
Thermo Scientific Acros
421215000 |
500 g |
99.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6192-52-5 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
521998 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O |
Spécification
p-Toluenesulfonic acid monohydrate | |
100.0°C to 108.0°C | |
C7H8O3S·H2O | |
11,97 | |
15,9692 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O | |
190.22 | |
190.22 | |
Réactif ACS |
6192-52-5 | |
180°C | |
CH3C6H4SO3H·H2O | |
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 | |
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté | |
521998 | |
(c=20,water) Passes test |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.