Learn More
P-toluènesulfonamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696532
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-55-3
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00011692
Clé InChI LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
CID PubChem 6269
ChEBI CHEBI:34435
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonamide
Point de fusion 136.0°C to 140.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 221.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 202°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SO2NH2
Quantité 1 kg
Beilstein 11, 104
Fieser 13,294
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.32 g/100 mL(25° c). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 171.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline