Learn More
P-toluènesulfonamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.20€ - 303.00€
Identifiants chimiques
CAS | 70-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9NO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.21 |
Numéro MDL | MFCD00011692 |
Clé InChI | LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide |
CID PubChem | 6269 |
ChEBI | CHEBI:34435 |
Nom IUPAC | 4-méthylbenzènesulfonamide |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10745031
|
Thermo Scientific Acros
147692500 |
250 g | Flacon en verre |
25.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696532
|
Thermo Scientific Acros
147690010 |
1 kg | Flacon en verre |
74.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10104293
|
Thermo Scientific Acros
147690050 |
5 kg | Récipient en plastique |
303.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
70-55-3 | |
171.21 | |
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N | |
6269 | |
4-méthylbenzènesulfonamide |
C7H9NO2S | |
MFCD00011692 | |
p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide | |
CHEBI:34435 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N |
Spécification
p-Toluenesulfonamide | |
136.0°C to 140.0°C | |
221.0°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H9NO2S | |
MFCD00011692 | |
13,294 | |
Solubility in water: 0.32 g/100 mL(25° c). Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N | |
171.21 | |
CHEBI:34435 | |
99% |
70-55-3 | |
Blanc | |
202°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
CH3C6H4SO2NH2 | |
11, 104 | |
p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide | |
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylbenzènesulfonamide | |
6269 | |
171.21 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful in contact with skin. May cause respiratory irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Causes skin irritation. Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. Contact with acids liberates very toxic gas.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep container tightly closed. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-741-1
RUO – Research Use Only