Learn More
p-tolualdéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.90€ - 282.00€
Identifiants chimiques
CAS | 104-87-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
Numéro MDL | MFCD00006954 |
Clé InChI | FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde |
CID PubChem | 7725 |
ChEBI | CHEBI:28617 |
Nom IUPAC | 4-méthylbenzaldéhyde |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10447530
|
Thermo Scientific Acros
139001000 |
100 g | Flacon en verre |
27.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10457530
|
Thermo Scientific Acros
139005000 |
500 g | Flacon en verre |
79.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105593
|
Thermo Scientific Acros
139000025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
282.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
104-87-0 | |
120.15 | |
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N | |
7725 | |
4-méthylbenzaldéhyde |
C8H8O | |
MFCD00006954 | |
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde | |
CHEBI:28617 | |
CC1=CC=C(C=C1)C=O |
Spécification
p-Tolualdehyde | |
104-87-0 | |
Incolore à jaune | |
204.0°C to 205.0°C | |
Authentique | |
C8H8O | |
1.5420 to 1.5480 | |
07, 297 | |
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde | |
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylbenzaldéhyde | |
7725 | |
120.15 | |
Liquide |
97% | |
-6.0°C | |
1.0150g/mL | |
71°C | |
96% min. (GC) | |
CH3C6H4CHO | |
MFCD00006954 | |
1.015 | |
Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC1=CC=C(C=C1)C=O | |
120.15 | |
CHEBI:28617 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-246-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CU7034500
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only