Learn More
Bohlender™ Vis de serrage P-MRK
Convient pour une utilisation avec les têtes d’agitateur magnétique P-MRK.
Marque: Bohlender™ C926-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué à partir d’un composé PTFE-PEEK
- À utiliser avec les têtes d’agitateur P-MRK avec joint rodé NS 29/32 pour un dia. ext. de l’arbre de8 mm ainsi que têtes d’agitateur P-MRK avec joint rodé NS 29/32 ou NS 45/40 pour un dia. ext. de l’arbre de10 mm et têtes d’agitateur avec bride plate DN 40 ou DN 50 pour un dia. ext. de l’arbre de10 mm
- Conformité FDA
- Fournis en paquets de 3
Spécification
3/paquet | |
Composé PTFE-PEEK | |
Blanc |
Vis de serrage | |
Têtes d’agitateur magnétique |