Learn More
Bohlender™ Anneaux de serrage P-MRK
Convient pour une utilisation avec les têtes d’agitateur magnétique P-MRK.
Marque:  Bohlender™ C927-02
Code produit. 17804064
  • 80.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué à partir d’un composé PTFE-PEEK
  • Pour utilisation avec les têtes d’agitateur P-MRK de différentes tailles
  • Conformité FDA
  • Fournis en paquets de 3
Spécification
Spécification
3/paquet
Composé PTFE-PEEK
Blanc
Bague de serrage
Têtes avec joint rodé NS 29/32 ou NS 45/40 pour un dia. ext. d’arbre de 10 mm et des têtes à bride plate DN 40