Learn More
P-fluoranil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.60€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS 527-21-9
Formule moléculaire C6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.06
Numéro MDL MFCD00001592
Clé InChI JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
CID PubChem 68239
Nom IUPAC tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11354534
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01287.03
1 g
63.60€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11364534
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01287.06
5 g
211.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
527-21-9
180.06
JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
68239
FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
C6F4O2
MFCD00001592
tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Spécification
p-Fluoranil
∼184°C (sublimation)
MFCD00001592
tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
180.06
180.06
527-21-9
C6F4O2
1875039
JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
68239
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-411-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante