Learn More
P-Dioxane, réactif PHOTREX™, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Description
- Pour la spectrophotométrie et la numération par scintillation liquide
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | p-Dioxane |
Poids de la formule | 88.11 |
Qualité | Réactif PHOTREX™ |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 12.00°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Gravité spécifique | 1L = 1.03kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.