Learn More
p-Crésol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425643
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
p-Cresol is a starting material in the synthesis of bupranolol which is a non-selective beta blocker. It is also used in the production of antioxidants like butylated hydroxytoluene. Furthermore, it is used as an adhesive and a sealant in chemicals, dyes, intermediates, odor agents, plasticizers, plating agents and surface treating agents. It acts as an antioxidant and a disinfectant in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-Crésol est un matériau de départ dans la synthèse du bupranolol, qui est un bêta-bloquant non sélectif. Il est également utilisé dans la production d’antioxydants comme l’hydroxytoluène butylé. En outre, il est utilisé comme adhésif et agent d’étanchéité dans les produits chimiques, les colorants, les intermédiaires, les agents d’odeur, les plastifiants, les agents de placage et les agents de traitement de surface. Il agit comme antioxydant et désinfectant dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther diéthylique et l’acétone. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-44-5
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002376
Clé InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
CID PubChem 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nom IUPAC 4-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cresol
Point de fusion 32°C to 34°C
Densité 1.034
Point d’ébullition 201°C to 202°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3455
Beilstein 1305151
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2579
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%