Learn More
p-Chloranil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445593
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
p-Chloranil is used as a dye intermediate, oxidizing agent, vulcanizing agent and dehydrogenation reagent. It is also used to make chloranil electrodes for pH measurements. Further, it serves as a hydrogen acceptor and used for the aromatization reactions such as conversion of cyclohexadienes to the benzene derivatives. It is used to test the secondary amine. In addition to this, it is employed as a precursor to prepare diaziquone, which is used as a cancer chemotherapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-chloranile est utilisé comme intermédiaire de colorant, agent oxydant, agent vulcanisant et réactif de déshydrogénation. Il permet de réaliser des électrodes de chloranile pour mesurer le pH. De plus, il sert d’accepteur d’hydrogène et intervient dans des réactions d’aromatisation comme la conversion de cyclohexadiènes en dérivés benzéniques. Il est utilisé pour tester l’amine secondaire. En outre, il est utilisé comme précurseur pour préparer le diaziquone, agent chimiothérapeutique intervenant dans le traitement du cancer.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’acétone. Légèrement soluble dans le chloroforme, le diméthylformamide, le solvant naphta, le benzène, le disulfure de carbone et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans l’eau, l’éther de pétrole froid, le méthanol, le phtalate de dibutyle et l’alcool froid.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-75-2
Formule moléculaire C6Cl4O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.86
Numéro MDL MFCD00001594
Clé InChI UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
CID PubChem 8371
ChEBI CHEBI:36703
Nom IUPAC tetrachlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Chloranil
Point de fusion ∼290°C (sublimation)
Densité 1.97
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 393006
Merck Index 14,2078
Informations sur la solubilité Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Poids de la formule 245.88
Pourcentage de pureté 97%