Learn More
p-Benzoquinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464544
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
p-Benzoquinone is used as a dienophile in Diels-Alder cycloadditions to prepare naphthoquinones and 1,4-phenanthrenediones. It acts as a dehydrogenation reagent and an oxidizer in synthetic organic chemistry. In the Thiele-Winter reaction, it is involved in the preparation of triacetate of hydroxyquinol by reacting with acetic anhydride and sulfuric acid. It is also used in the synthesis of bromadol and to suppress double- bond migration during olefin metathesis reactions. It is used as a precursor to hydroquinone which finds application in photography and as a reducing agent and an antioxidant in rubber production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La p-Benzoquinone est utilisée comme diénophile dans les cycloadditions de Diels-Alder pour préparer les naphtoquinones et 1,4les phénanthrenediones. Elle agit comme réactif de déshydrogénation et comme oxydant en chimie organique synthétique. Dans la réaction Thiéle-Winter, elle est impliquée dans la préparation du triacétate d’hydroxyquinol en réagissant avec l’anhydride acétique et l’acide sulfurique. Elle est également utilisée dans la synthèse du bromadol et pour supprimer la migration des liaisons doubles pendant les réactions de métathèse oléfine. Elle est utilisée comme précurseur de l’hydroquinone qui trouve son application dans la photographie et comme agent réducteur et antioxydant dans la production de caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éther, le méthanol, le benzène, l’acétone et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible et réagit violemment avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-51-4
Formule moléculaire C6H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 108.096
Numéro MDL MFCD00001591
Clé InChI AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
CID PubChem 4650
ChEBI CHEBI:16509
Nom IUPAC cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Benzoquinone
Point de fusion 112°C to 115°C
Densité 1.318
Point d’ébullition ∼180°C (sublimation)
Point d’éclair 77°C (171°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Odeur Pungent
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2587
Beilstein 773967
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8074
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether,methanol,benzene,acetone and ethyl acetate.
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté ≥98%