Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon d’anaérobie Wilkins-Chalgren (déshydraté)
Isolez, cultivez et/ou effectuez des tests de sensibilité d’un large éventail d’organismes anaérobies sur des échantillons cliniques grâce à ce milieu.
Marque: Thermo Scientific™ CM0643B
274.40 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Isolez, cultivez et/ou effectuez des tests de sensibilité d’un large éventail d’organismes anaérobies sur des échantillons cliniques grâce à la gélose au sang pour anaérobies de Wilkins-Chalgren Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Le bouillon anaérobie Wilkins-Chalgren soutient la croissance luxuriante des organismes anaérobies. Il est dérivé de la gélose Wilkins-Charlgren 1 CM0619. Ce milieu s’avère particulièrement utile lorsque des études sur la sensibilité aux antimicrobiens doivent être réalisées dans du bouillon et de la gélose.
Utiliser le bouillon de sang anaérobie pour l’isolement des anaérobies généraux des échantillons cliniques et pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens des bactéries aérobies en utilisant la procédure de la caractéristique opérationnelle du récepteur (ROC).
La formulation du bouillon Wilkins-Chalgren Anaerobe comprend de l’extrait de levure pour fournir des vitamines et d’autres facteurs de croissance tels que les purines et les pyrimidines qui sont nécessaires à une bonne croissance de Peptostreptococcus anaérobius et Bacteroides melaninogenicus. L’arginine est ajoutée pour garantir la disponibilité d’un acide aminé suffisant pour la croissance de l’Eubacterium lentum. Le pyruvate est ajouté comme source d’énergie pour les cocci asaccharolytiques tels que la veillonella. Il agit également de manière similaire à la catalase et dégrade les traces de peroxyde d’hydrogène, qui peuvent être produites par l’action de l’oxygène moléculaire sur les composants du milieu et interférer avec le métabolisme des anaérobies. L’hémine est essentielle à la croissance des espèces de Bacteroides et de la ménadione chez les Bacteroides melaninogenicus.
Spécification
Bouillon de Wilkins et Chalgren pour anaéobies | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 15.2 L |
Poudre | |
500 g |