Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon à la peptone végétale Oxoid™
Le bouillon de peptone végétale Thermo Scientific™ Oxoid est un bouillon à usage général hautement nutritif.
Marque: Thermo Scientific™ VG0101B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le bouillon de peptone végétale Thermo Scientific™ Oxoid est une peptone à usage général hautement nutritif.
- Alternative sans viande au bouillon Typton soja
Spécification
Bouillon de peptone végétale | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 16,1 L |
Poudre | |
500 g |