Learn More
Thermo Scientific™ Milieu au thioglycolate (USP) (déshydraté)
Cultivez des organismes aérobies et anaérobies dans le cadre de tests de stérilité et ce, grâce à ce milieu.
113.00€ - 1020.00€
Spécification
Description | Milieu au thioglycolate, USP |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10321003
|
Thermo Scientific™
CM0173B |
500 g |
113.00€
500g |
N/A | |||||
10259522
|
Thermo Scientific™
CM0173T |
5 kg |
1020.00€
5kg |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Cultivez des organismes aérobies et anaérobies dans le cadre de tests de stérilité grâce au milieu au thioglycolate Thermo Scientific™ Oxoid™ (USP) (déshydraté). Le milieu est préparé selon la formule spécifiée dans la pharmacopée américaine1 pour les tests de stérilité ; il est conforme aux formulations détaillées dans les pharmacopées britannique et européenne2,3,4.
Le milieu au thioglycolate est adapté à la culture d’organismes aérobies et anaérobies. Le thioglycolate de sodium agit comme un agent de réduction et neutralise les effets toxiques des composés contenant du mercure utilisés en tant que conservateurs dans les solutions pour injection, etc.
- Adapté à la culture d’organismes aérobies et anaérobies.
- Milieu bien tamponné : les réactions acides ou alcalines génèrent une altération tout à fait négligeable en réaction au milieu.
- Le thioglycolate de sodium du milieu neutralise les effets toxiques des composés contenant du mercure utilisés en tant que conservateurs dans les solutions pour injection.
Si la solution soumise à l’essai contient une substance bactériostatique, il est nécessaire, afin d’éviter un faux résultat négatif, d’établir l’activité bactériostatique du produit par la méthode décrite dans la pharmacopée américaine1. Le milieu thioglycolate USP est également recommandé pour la culture d’espèces de Clostridium. Sealey5 a trouvé que des milieux testés, le milieu thioglycollate USP a donné les meilleurs résultats pour la culture et l’entretien des Desulfotomaculum nigrificans.
Le contrôle de la qualité microbiologique est effectué conformément aux normes USP, BP, EP et ISO 11133:20146.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Milieu au thioglycolate, USP | |
Poudre | |
Milieux de culture déshydratés |
Pour un usage en laboratoire uniquement