Learn More
Thermo Scientific™ Solution TTC Oxoid™
La solution TTC Oxoid (0,125 %) est utilisée pour le dénombrement et l’identification des bactéries coliformes.
Marque: Thermo Scientific™ SR0148A
89.05 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La solution TTC Oxoid (0,125 %) est utilisée pour le dénombrement et l’identification des bactéries coliformes.
Ajouter à la gélose au Tergitol 7, n° de référence CM0793BSpécification
Solution TTC | |
Solution | |
Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu |
Liquide | |
10 x 2 ml |