Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone T Oxoid™
La peptone Oxoid Tryptone T, développée avec des niveaux d’ions inférieurs, est idéale pour la production de toxines par Clostridium tetani .
Marque:  Thermo Scientific™ LP0043B
Code produit. 10168962
  • 143.00€ / 500g
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La peptone Oxoid Tryptone T, développée avec des niveaux d’ions inférieurs, est idéale pour la production de toxines par Clostridium tetani.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tryptone T
Poudre
tryptone
500 g