Learn More
Thermo Scientific™ Tube à cartouches avec desséchant Oxoid™
Maintenez un environnement à faible taux d’humidité tout en stockant facilement et en toute sécurité les disques de test de sensibilité aux antimicrobiens non utilisés.
Marque: Thermo Scientific™ HP0055A
20.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Maintenez un environnement à faible taux d’humidité tout en stockant facilement et en toute sécurité les disques de test de sensibilité aux antimicrobiens non utilisés grâce au récipient pour cartouches avec desséchant Thermo Scientific™ Oxoid™.
Il s’agit de l’une des méthodes les plus simples et les plus couramment utilisées pour les tests de sensibilité, la diffusion en disques est extrêmement flexible et offre une vaste gamme d’antibiotiques et de concentrations qui peuvent facilement être modifiés en fonction des besoins.la diffusion en disque permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs, mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Container pour cartouches avec desséchant Oxoid | |
Récipient à cartouche avec dessiccant | |
1 / paquet |