Learn More
Thermo Scientific™ Gélose anaérobie de Schaedler (déshydratée)
Cultivez et isolez des organismes aérobies et anaérobies du tractus intestinal et/ou réalisez des études de MIC avec ce milieu exempt de thioglycolate.
Marque: Thermo Scientific™ CM0497B
203.15 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cultivez et isolez des organismes aérobies et anaérobies du tractus intestinal et/ou réalisez des études de concentration minimale inhibitrice (CMI) de ces organismes à l’aide du bouillon anaérobie Schaedler Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté).
Le bouillon anaérobie Schandler est exempt de thioglycolate et est utilisé pour créer des conditions sélectives dans lesquelles des microorganismes du tractus intestinal, délicats et plus exigeants sur le plan nutritionnel, se développent, et ce malgré la présence d’organismes antagonistes. Normalement, de tels microorganismes exigeants devraient être submergés par la croissance des entérocoques, des bacilles coliformes et d’autres bacilles à gram-négatif.
- Sélectif contre les bactéries à Gram négatif non cibles, en particulier Escherichia coli
- Peut également être utilisé pour déterminer les niveaux de MIC des organismes anaérobies.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Bouillon de Schaedler anaérobie | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 18,9 L |
Poudre | |
500 g |