Learn More
Thermo Scientific™ Supplément RPF Oxoid™
Le supplément RPF Oxoid (fibrinogène de plasma de lapin) est utilisé pour l’isolement et le dénombrement des staphylocoques positifs à la coagulase des aliments.
Marque: Thermo Scientific™ SR0122A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le supplément RPF Oxoid (fibrinogène de plasma de lapin) est utilisé pour l’isolement et le dénombrement des staphylocoques positifs à la coagulase des aliments.
- À utiliser uniquement avec la base de gélose Baird-Parker, RPF, n° de réf. CM0961B
- Chaque flacon contient 100 ml de milieu
Spécification
Supplément RPF | |
Lyophilisation | |
Supplément | |
10/boîte |