Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés pour solution de Ringer Oxoid™
Les comprimés pour solution de Ringer Oxoid sont utilisés pour la préparation de diluants isotoniques pour les cellules bactériennes et les échantillons bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ BR0052G
40.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10239632
  • 65.50€ / 100 tablettes
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les comprimés pour solution de Ringer Oxoid sont utilisés pour la préparation de diluants isotoniques pour les cellules bactériennes et les échantillons bactériologiques.
Chaque comprimé permet de préparer 500 ml de solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle ; AFNOR, BSI, IDF, ISO, NMKL.
Comprimé
Pièce
Comprimés pour solution de Ringer
Réactif
Chaque comprimé permet de fabriquer 500 ml de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement