Learn More
Thermo Scientific™ Gélose dextrosée à la pomme de terre (EP / USP / JP / BP) (déshydratée)
Isolez et dénombrez les levures et moisissures de produits laitiers et de produits alimentaires avec ce milieu tout en respectant les normes de tests des limites microbiennes EP / USP / JP.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0139B
175.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10197602
  • 301.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Isolez et dénombrez les levures et moisissures dans des produits laitiers et des produits alimentaires1 et préparez Aspergillus niger pour les tests de limites microbiennes harmonisés de la pharmacopée internationale2,3,4 grâce à la gélose dextrosée à la pomme de terre (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu convient à la détection et au dénombrement des moisissures résistantes à la chaleur dans les fruits et produits à base de fruits soumis à un traitement thermique5.
La production de pigment constitue un élément crucial de l’identification des champignons. La gélose utilisée dans le milieu est soigneusement sélectionnée pour garantir une production correcte de pigment par des champignons tels que Fusaria spp.
Utilisez la gélose dextrosée à la pomme de terre pour la détection et le dénombrement des levures et moisissures dans les aliments.
  • Convient à la détection des moisissures résistantes à la chaleur dans les fruits et produits à base de fruits soumis à un traitement thermique.
  • Milieu approprié pour la préparation de Aspergillus niger
  • Conforme aux normes de tests des limites microbiennes EP / USP / JP2,3,4
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : FDA.
Poudre
500 g
Gélose dextrosée à la pomme de terre
Gélose
Pour 12,8 L de milieu
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose dextrosée à la pomme de terre (EP / USP / JP / BP) (déshydratée) > Gélose dextrosée à la pomme de terre ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement