Learn More
Thermo Scientific™ Peptone bactériologique neutralisée Oxoid™, 500 g
La peptone bactériologique neutralisée Oxoid est la forme neutralisée de la peptone bactériologique.
Marque:  Thermo Scientific™ LP0034B
133.27 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10188862
  • 183.00€ / 500g
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La peptone bactériologique neutralisée Oxoid est la forme neutralisée de la peptone bactériologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Peptone bactériologique neutralisée
Poudre
Peptone bactériologique neutralisée
500 g