Learn More
Thermo Scientific™ Peptone bactériologique Oxoid™, 500 g
La peptone bactériologique Oxoid est utilisée lorsqu’une peptone bactériologique de haute qualité est requise.
172.00€
Spécification
Description | Peptone bactériologique |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Peptone bactériologique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10404013
|
Thermo Scientific™
LP0037B |
500 g |
172.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La peptone bactériologique Oxoid est utilisée lorsqu’une peptone bactériologique de haute qualité est requise.
Peptone nutritive tout usage spécialement préparée pour une utilisation avec d’autres ingrédients de milieux de culture raffinésSpécification
Peptone bactériologique | |
Poudre | |
Peptone bactériologique |