Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de pénicilline G Oxoid™
Déterminez la sensibilité des microorganismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
46.60€ - 69.80€
Spécification
Agents antimicrobiens | Pénicilline G |
---|---|
Description | Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la pénicilline G Oxoid |
Code de l’antibiotique | P |
Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
Code produit | Marque | Description | Code de l’antibiotique | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Code de l’antibiotique | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12761760
|
Thermo Scientific™
CT0152B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la pénicilline G Oxoid | P | 1 unités |
69.80€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11904032
|
Thermo Scientific™
CT0124B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la pénicilline G Oxoid | P | 5 unités |
49.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11994022
|
Thermo Scientific™
CT0088B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la pénicilline G Oxoid | P | 2 unités |
46.60€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10340953
|
Thermo Scientific™
CT0043B |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la pénicilline G Oxoid | P | 10U |
68.45€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la pénicilline G Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La simplicité d’utilisation est due aux cartouches à ressorts incassables, au marquage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouche.La diffusion en disques non seulement classe les organismes résistants, intermédiaires et sensibles au moyen de résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamases
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Spécification
Pénicilline G | |
P | |
Sensibilité aux antimicrobiens | |
50 disques / cartouche |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la pénicilline G Oxoid | |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens | |
5 cartouches /bte. | |
50 disques / cartouche |