Learn More
Thermo Scientific™ Diluant maximum recovery (déshydraté)
Profitez d’une récupération maximale des microorganismes durant la dilution grâce à ce diluant à la fois protecteur et isotonique.
Marque: Thermo Scientific™ CM0733B
60.77 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Description
Profitez d’une récupération maximale des microorganismes durant la dilution grâce à ce diluant maximum recovery Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté) à la fois protecteur et isotonique.
Le diluant maximum recovery associe l’effet protecteur des peptones dans la solution de dilution1 à l’action osmotique de la solution saline physiologique1,2. La faible concentration de peptones dans le diluant réduit d’au moins 45 minutes la durée de la multiplication des organismes dans l’échantillon au cours de l’étape de dilution1,2
Préservez la viabilité des organismes au cours du processus de dilution avec le diluant maximum recovery à faibles niveaux de peptone.
- Permet de réaliser des procédures quantitatives précises avec une réduction minimale du nombre d’organismes viables.
- Réduit d’au moins une heure la durée de multiplication des organismes au sein de l’échantillon lors de la phase de dilution.
La présence de peptone dans le diluant permet d’obtenir le nombre d’organismes viables afin de garantir la réalisation de procédures quantitatives précises. La force isotonique du diluant assure la viabilité des organismes d’origine diverses et qui peuvent être vulnérables dans de l’eau distillée ou dans des suspensions aqueuses.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Référence industrielle : AFNOR, BSI, EP, IDF, ISO, NMKL | |
Poudre | |
500 g |
Gélose mannitol sel | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour 52,6 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement