Learn More
Thermo Scientific™ Gélose mannitol sel (déshydratée)
Détectez, isolez et dénombrez de façon présomptive les staphylocoques pathogènes dans le lait, les aliments, les poissons et d’autres échantillons avec ce milieu hautement sélectif.
Marque: Thermo Scientific™ CM0085B
Description
Détectez, isolez et dénombrez par présomption les staphylococci pathogènes dans le lait, les denrées alimentaires , les poissons et d’autres spécimens avec la gélose au sel de mannitol (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. En raison des concentrations élevées en sel dans le milieu, la plupart des bactéries indésirables sont inhibées, à l’exception de certains organismes marins halophiles. Les staphylococci à coagulase positive présomptifs produisent des colonies entourées par des zones de couleur jaune clair, tandis que les staphylococci non pathogènes produisent des colonies avec des zones de couleur pourpre ou rougeâtre.
Staphylococcus aureus est un cocci gram-positif et à coagulase positive qui se produit seul ou par paires, en tétrades, chaînes courtes et amas ressemblant à du raisin. S. aureus peut entraîner de nombreux syndromes avec des manifestations cliniques, notamment des infections de la peau et des tissus mous, un empyème, des infections sanguines, une pneumonie, une ostéomyélite, une arthrite septique, une endocardite, une septicémie et une méningite.
Différenciez clairement et facilement Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis tandis que la plupart des autres bactéries sont inhibées par la concentration élevée en sel.
- Hautement sélectif : en raison des concentrations élevées en sel dans le milieu.
- Facile à différentier : Staphylococcus aureus forme des colonies de couleur jaune avec un halo jaune, tandis que Staphylococcus epidermis forme des colonies de couleur rose avec le milieu qui vire au rose.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Gélose mannitol sel | |
Gélose | |
Pour 4,5 L de milieu |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement