Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à l’extrait de malt (déshydratée)
Détectez, isolez et dénombrez les levures et moisissures avec morphologie et pigmentation types grâce à ce milieu.
Marque: Thermo Scientific™ CM0059B
187.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détectez, isolez et dénombrez les levures et moisissures grâce à la gélose à l’extrait de malt Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). La peptone mycologique présente dans le milieu permet une prolifération des levures et des moisissures avec une morphologie et une pigmentation typiques.
La gélose à l’extrait de malt est similaire à la formule de Galloway et Burgess1 utilisée pour la détection, l’isolement et le dénombrement des levures et moisissures. Pour les comptages mycologiques, il peut être préférable de préparer le milieu le plus acide afin de supprimer la croissance bactérienne.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Gélose à l’extrait de malt | |
Gélose | |
Pour 10,0 L de milieu |
Poudre | |
500 g |
Sécurité et traitement
- MALT EXCTRACT AGAR
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Barley, malt
Pour un usage en laboratoire uniquement