Learn More
Thermo Scientific™ Supplément BCYE Oxoid™ Legionella
Le supplément BCYE Oxoid Legionella est utilisé pour l’isolement des sous-espèces de Legionella.
136.00€ - 661.44€
Spécification
Espèces | La légionelle |
---|---|
Description | Supplément BCYE pour Legionella |
Forme | Lyophilisation |
Type de produit | Supplément |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17180661
|
Thermo Scientific™
SR0251A |
Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu |
136.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17190661
|
Thermo Scientific™
SR0251C |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
661.44€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le supplément BCYE Oxoid Legionella est utilisé pour l’isolement des sous-espèces de Legionella.
Ajouter à la base de gélose pour légionelles, référence CM1203BSpécification
La légionelle | |
Lyophilisation | |
10/boîte |
Supplément BCYE pour Legionella | |
Supplément |