Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Iso-Sensitest (déshydratée)
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens sans effort à l’aide de ce milieu soigneusement conçu pour donner des résultats reproductibles.
Marque: Thermo Scientific™ CM0471B
232.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des tests de susceptibilité antimicrobienne sans effort à l’aide de la gélose Iso-Sensitest (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™, un milieu semi-défini spécialement conçu pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST). Le bouillon Iso-Sensitest est soigneusement conçu pour donner des résultats reproductibles. Elle permet la croissance de la majorité des microorganismes sans qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres supplémentations.
La gélose Iso-Sensitest a été conçue pour surmonter les objections formulées par plusieurs utilisateurs pour le milieu Mueller-Hinton 1,2,3,4,5,6,7
Ces objections étaient les suivantes :
- Différentes valeurs de CMI dans les versions de bouillon et gélose du milieu.
- Versions de gélose montrant des effets antagonistes sur la tétracycline.
- Niveaux élevés d’antagonistes du sulfamide et du triméthoprime.
- Mauvaise reproductibilité avec les peptones de différents fabricants.
- Faible capacité d’appui à la croissance des streptocoques et taux de croissance variables avec les organismes à gram positif en général
Certaines souches mutantes qui dépendent totalement de la thymine et de la thymidine pour leur croissance ne se développeront cependant pas dans la gélose Iso-Sensitest, dont les deux composés sont à des niveaux très faibles, car il s’agit des antagonistes naturels du triméthoprime. Il faut prendre soin de reconnaître ces souches8,9,10.
La gélose Iso-Sensitest a été développée à partir de la gélose Oxoid™ Sensitest (CM0409) qui a été utilisée avec succès par plusieurs centres dans le monde entier11,12,13. Le rôle des ions métalliques en tant qu’antagonistes de certains antibiotiques a été décrit par de nombreux utilisateurs14,15,16,17,18,19. Une teneur stabilisée en minéraux dans les milieux de test de sensibilité est donc importante.
Reller, Schoenknecht, Kenny & Sherris3 ont démontré la contributio des cations fournis dans les milieux par des géloses ordinaires. Il a été démontré une différence considérable dans la teneur en minéraux entre la gélose et le milieu de bouillon. Ce n’est qu’en utilisant une gélose spécifiquement traitée pour éliminer les anions et les cations libres que l’on peut obtenir une teneur en minéraux stabilisée.
La gélose Iso-Sensitest a une teneur stable en minéraux et permet de produire des zones antimicrobiennes d’inhibition optimales. La base amino-azote de la caséine hydrolysée par l’acide et des peptones spéciales a été complétée par des facteurs de croissance définis. Une préparation soigneuse des nutriments permet de s’assurer que les antagonistes du triméthoprime et du sulfamide sont à des niveaux très faibles.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Gélose Iso-Sensitest | |
Gélose | |
Pour milieu de 15.9 L |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement