Learn More
Thermo Scientific™ Émulsion de tellurite de jaune d’œuf Oxoid™
Marque:  Thermo Scientific™ SR0054C
68.38 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10481743
  • 92.85€ / 100mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Emulsion stérile de jaune d’œuf contenant du tellurite de potassium à utiliser dans le milieu de Baird-Parker (CM0275).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Émulsion de tellurite de jaune d’œuf Oxoid™ > Quantité : 100 ml