Learn More
Thermo Scientific™ Base de bouillon sélénite-cystine (déshydratée)
Enrichissez et améliorez grâce à ce milieu l’isolement des salmonelles des échantillons de matières fécales et alimentaires .
82.05€
Spécification
Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
---|---|
Description | Base de bouillon de cystine sélénite (déhydratée) |
Forme | Poudre |
Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10760944
|
Thermo Scientific™
CM0699B |
500 g |
82.05€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Enrichissez et améliorez l’isolement des salmonelles dans les matières fécales et les échantillons alimentaires grâce à la base de bouillon de cystine-sélénite Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu modifié est basé sur la formulation décrite par Leifson1 avec de la cystine ajoutée.2
La base de bouillon de cystine sélénite est un milieu d’enrichissement pour l’isolement des salmonelles des matières fécales et des produits alimentaires.
- La cystine réduit la toxicité de la sélénite et fournit du soufre organique supplémentaire, ce qui protège les composants critiques du soufre des bactéries
- Formulation recommandée par l’AOAC3 pour la détection de Salmonella dans les denrées alimentaires
- Inclus dans les méthodes standard médias de l’American Public Health Association4, 5
- Conforme aux exigences de la pharmacopée américaine6
La base de bouillon de cystine sélénite est une modification de la formulation décrite par Leifson1 avec la cystéine et est utilisée comme culture d’enrichissement pour les salmonelles à partir des fèces, des denrées alimentaires et d’autres matériaux.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
10°C à 30°C | |
Base de bouillon de cystine sélénite (déhydratée) | |
Poudre | |
Milieux de culture déshydratés |
Pour un usage en laboratoire uniquement