Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose Clostridium Difficile (déshydratée)
Isolez le Clostridium difficile à partir d’échantillons fécaux avec ce milieu lorsqu’il est utilisé avec le supplément pour milieux de culture (SR0096).
Marque: Thermo Scientific™ CM0601B
Description
Isoler Clostridium difficile à partir d’échantillons fécaux avec la base de gélose Clostridium Difficile Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée) lorsqu’elle est utilisée avec le supplément de milieu de culture (SR0096). La combinaison de la base de gélose Clostridium Difficile et du supplément de milieu de culture (SR0096) est basée sur la formulation proposée par George et al.1 Les agents sélectifs D-cyclosérine (500 μg/ml) et céfoxitine (16 μg/ml) inhibent la croissance de la majorité des organismes non cibles qui peuvent être trouvés en grand nombre dans les échantillons de matières fécales.
Clostridium difficile a d’abord été isolé en 1935 par Hall et O’Toole2 qui ont proposé le nom `difficile’ car il était très difficile à isoler. Clostridium difficile est un bacille anaérobie à Gram-positif qui produit des toxines et forme des spores, responsables d’infections gastro-intestinales de gravité variable, d’une colonisation asymptomatique jusqu’à une diarrhée sévère, en passant par une colite pseudo-membraneuse (PMC), un mégacôlon toxique, une perforation colonique et la mort.
La base de gélose Clostridium Difficile est utilisée pour l’isolement primaire de C. difficile à partir d’échantillons fécaux. La composition du milieu est conçue de manière à obtenir une croissance luxuriante du C. difficile.
- Sélectif : les agents sélectifs de la D-cyclosérine (500 μg/ml) et de la céfoxitine (16 μg/ml) inhibent la croissance de la majorité des entérobactéries, ainsi que de Streptococcus faecalis, des staphylocoques, bacilles anaérobies Gram-négatif qui ne génèrent pas de spores et des Clostridia (à l’exception de Clostridium difficile) qui peuvent être trouvés en grand nombre dans des échantillons fécaux.
- Facile à lire : C. difficile forme des colonies de couleur gris-blanc.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Base de gélose difficile pour clostridium | |
Gélose | |
Pour milieu de 7,2 L |
Poudre | |
500 g |