Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour bouillon Bolton Oxoid™
Le supplément sélectif Oxoid Bolton Broth est utilisé pour le pré-enrichissement sélectif des sous-espèces de Campylobacter dans les échantillons alimentaires.
Marque:  Thermo Scientific™ SR0183E
Code produit. 11474219
  • 272.00€ / 175g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le supplément sélectif Oxoid Bolton Broth est utilisé pour le pré-enrichissement sélectif des sous-espèces de Campylobacter dans les échantillons alimentaires.
Ajouter à du bouillon Bolton, référence CM0983B Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bolton
Lyophilisation
10/boîte
Supplément sélectif de bouillon de Bolton
Supplément sélectif
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu