Learn More
Thermo Scientific™ Indicateur de fuchsine basique Oxoid™
L’indicateur de fuchsine de base Oxoid est un colorant à utiliser avec la base de gélose Endo, réf. CM0479B et la base de gélose Endo (LES), réf. MM0551B.
Marque: Thermo Scientific™ BR0050A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’indicateur de fuchsine de base Oxoid est un colorant à utiliser avec la base de gélose Endo, réf. CM0479B et la base de gélose Endo (LES), réf. MM0551B.
Spécification
Indicateur de fuchsine de basique | |
Poudre | |
Indicateur | |
10 g |