Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose RPF Baird-Parker Oxoid™
Milieu sélectif pour l’isolement et le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive de la nourriture.
Marque: Thermo Scientific™ CM0961B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La base de gélose RPF Baird-Parker Oxoid est un milieu sélectif pour l’isolement et le dénombrement de staphylocoques à coagulase positive provenant des aliments.
- À utiliser avec le supplément FPR, n° de réf. SR0122A
- N’utilisez pas d’émulsion de tellurite de jaune d’œuf
Spécification
Référence industrielle : ISO, NMKL. | |
Poudre | |
500 g |
Base de gélose Baird-Parker, RPF | |
Gélose | |
Pour milieu de 7,1 L |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pour un usage en laboratoire uniquement
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu