Learn More
Thermo Scientific™ Catalyseur anaérobie basse température Oxoid™
Le catalyseur à basse température anaérobie Oxoid est un catalyseur de sécurité conçu pour maintenir une température inférieure à celle des catalyseurs traditionnels.
Marque: Thermo Scientific™ BR0042A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le catalyseur à basse température anaérobie Oxoid est un catalyseur de sécurité conçu pour maintenir une température inférieure à celle des catalyseurs traditionnels.
- À changer tous les 30 cycles
Spécification
Catalyseur anaérobie à basse température | |
À l’unité |