Learn More
Oxindole, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10502531
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-48-3
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005711
Clé InChI JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
CID PubChem 321710
ChEBI CHEBI:31697
Nom IUPAC 1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxindole
Note relative au nom 97%
Point de fusion 123°C to 128°C
Point d’ébullition 227°C (73.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 21, 282
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble inn most organic solvents
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.