Learn More
Chlorure d’oxalyle, solution 2,0 M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
50.85€ - 181.91€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Oxalyl chloride |
---|---|
Note relative au nom | 2.0M solution in dichloromethane |
CAS | 79-37-8, 75-09-2 |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.3350g/mL |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10363372
|
Thermo Scientific Acros
369181000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
50.85€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10580362
|
Thermo Scientific Acros
369188000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
181.91€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydationSpécification
Oxalyl chloride | |
79-37-8, 75-09-2 | |
1.3350g/mL | |
ClCOCOCl | |
02, 542 | |
15, 7013 | |
oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2 | |
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure d’oxalyle | |
65578 | |
Liquide |
2.0M solution in dichloromethane | |
Incolore à jaune | |
C2Cl2O2 | |
MFCD00000704 | |
01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241 | |
1.335 | |
Solubility in water: reacts | |
C(=O)(C(=O)Cl)Cl | |
126.93 | |
126.93 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Corrosif pour
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-200-2
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
- Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.