Learn More
Bromure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
87.46€ - 1193.92€
Identifiants chimiques
CAS | 15219-34-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Br2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.83 |
Numéro MDL | MFCD00000113 |
Clé InChI | JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride |
CID PubChem | 84841 |
Nom IUPAC | Dibromure d’oxalyle |
SMILES | BrC(=O)C(Br)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10112291
|
Thermo Scientific Acros
150890250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10662762
|
Thermo Scientific Acros
150891000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10155773
|
Thermo Scientific Acros
150895000 |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
15219-34-8 | |
215.83 | |
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N | |
84841 | |
BrC(=O)C(Br)=O |
C2Br2O2 | |
MFCD00000113 | |
oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride | |
Dibromure d’oxalyle |
Spécification
Oxalyl bromide | |
-19.0°C | |
102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg) | |
97.5% min. (Argentometry) | |
BrCOCOBr | |
MFCD00000113 | |
2.3 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
BrC(=O)C(Br)=O | |
215.83 | |
215.83 | |
Liquide |
15219-34-8 | |
2.3000g/mL | |
Authentique | |
C2Br2O2 | |
1.5205 to 1.5225 | |
01,767; 01,1137 | |
oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride | |
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N | |
Dibromure d’oxalyle | |
84841 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 239-271-7
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche