Learn More
Acide oxalique dihydraté, ACS, 99,5-102,5 %, Thermo Scientific Chemicals
20.90€ - 444.21€
Identifiants chimiques
CAS | 6153-56-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.064 |
Numéro MDL | MFCD00149102 |
Clé InChI | GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm |
CID PubChem | 61373 |
Nom IUPAC | acide oxalique ; dihydraté |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033262.18 |
50g |
20.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033262.30 |
250g |
61.31€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033262.A1 |
1kg |
126.63€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033262.A7 |
5kg |
444.21€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As an analytical reagent, in dye and paint industries, in polymers, in metal treatment, in cleaning and textile finishing and as a reagent for dehydration and condensation Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as mordant in the dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in the pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Comme réactif analytique, dans l’industrie des colorants et des peintures, dans les polymères, dans le traitement des métaux, dans le nettoyage et la finition textile, et comme réactif pour la déshydratation et la condensation
Identifiants chimiques
6153-56-6 | |
126.064 | |
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N | |
61373 | |
C(=O)(C(=O)O)O.O.O |
C2H6O6 | |
MFCD00149102 | |
oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm | |
acide oxalique ; dihydraté |
Spécification
Oxalic acid dihydrate | |
101°C à 105°C | |
C2H6O6 | |
MFCD00149102 | |
3679436 | |
oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm | |
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N | |
acide oxalique ; dihydraté | |
61373 | |
99.5 to 102.5% | |
1,65 |
6153-56-6 | |
99.5-102.5% | |
HO2CCO2H·2H2O | |
UN3261 | |
14,6911 | |
Soluble in water,ethanol,ether and glycerol; Insoluble in chloroform. | |
C(=O)(C(=O)O)O.O.O | |
126.064 | |
126.07 (90.04 Anhydrous) | |
ACS | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H312
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P363-P501c
H302+H312-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-634-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KI1600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Oxalic acid dihydrate
RUO – Research Use Only