Learn More
Dihydrate d’acide oxalique, + de 99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13408578
Click to view available options
Quantité:
250 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL MFCD00149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalic acid dihydrate
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 98,0°C à 102,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Formule linéaire HO2CCO2H·2H2O
Numéro UN 3261
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Merck Index 15, 7010
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :138 g/l (20°C).Autres solubilités :1 200 g/L dans l’eau (90°C), 400 g/L dans l’éthanol, 555 g/L dans l’alcool bouillant, 181 g/L dans le glycérol, 10 g/L dans l’éther
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS
Densité 4,62
Quantité 5kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline fine
Résidus après l’allumage 0,01 % max.
Tension de vapeur Tension de vapeur :21,5 mbar à 50°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.