Learn More
Dihydrate d’acide oxalique, + de 99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
32.80€ - 320.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6153-56-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.064 |
Numéro MDL | MFCD00149102 |
Clé InChI | GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acide oxalique dihydraté, acide éthanedioïque, dihydraté, acide éthanedioïque dihydraté, acide oxalique, dihydraté, oxalicacide dihydraté, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm |
CID PubChem | 61373 |
Nom IUPAC | acide oxalique ; dihydraté |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O.O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10300184
|
Thermo Scientific Acros
423152500 |
250 g | Flacon en plastique |
32.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10085830
|
Thermo Scientific Acros
423150010 |
1kg | Flacon en plastique |
77.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13408578
|
Thermo Scientific Acros
423150051 |
5kg | Flacon en plastique |
320.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6153-56-6 | |
126.064 | |
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N | |
61373 | |
C(=O)(C(=O)O)O.O.O |
C2H6O6 | |
MFCD00149102 | |
acide oxalique dihydraté, acide éthanedioïque, dihydraté, acide éthanedioïque dihydraté, acide oxalique, dihydraté, oxalicacide dihydraté, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm | |
acide oxalique ; dihydraté |
Spécification
Acide oxalique dihydraté | |
6153-56-6 | |
Blanc | |
C2H6O6 | |
MFCD00149102 | |
02, 502 | |
15, 7010 | |
Solubilité dans l’eau : 138 g/L (20°C). Autres solubilités : 1200 g/L dans l’eau (90°C), 400 g/L dans l’éthanol, 555 g/L dans l’alcool bouillant, 181 g/L dans le glycérol, 10 g/L dans l’éther | |
C(=O)(C(=O)O)O.O.O | |
126.064 | |
126.04 | |
Réactif ACS | |
Authentique | |
0.01 % max. |
Pour analyse ACS | |
98.0°C à 102.0°C | |
+ de 99.5 % | |
HO2CCO2H·2H2O | |
3261 | |
01,764 ; 02,301 ; 05,481 | |
acide oxalique dihydraté, acide éthanedioïque, dihydraté, acide éthanedioïque dihydraté, acide oxalique, dihydraté, oxalicacide dihydraté, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm | |
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N | |
acide oxalique ; dihydraté | |
61373 | |
≥99.5% | |
4,62 | |
Poudre cristalline fine | |
Tension de vapeur : 21.5 mbar à 50°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Nocif en cas d’ingestion. Nocif par contact cutané. Provoque des lésions oculaires graves.
Déclaration GHS P : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou
danger
- Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.