Learn More
Acide oxalique, sol. aq. à 5 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
55.40€ - 152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 144-62-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.034 |
Numéro MDL | MFCD00002573 |
Clé InChI | MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico |
CID PubChem | 971 |
ChEBI | CHEBI:16995 |
Nom IUPAC | acide oxalique |
SMILES | C(=O)(C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035619.K2 |
1 L |
55.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035619.K7 |
4 L |
152.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
144-62-7 | |
90.034 | |
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N | |
971 | |
acide oxalique |
C2H2O4 | |
MFCD00002573 | |
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico | |
CHEBI:16995 | |
C(=O)(C(=O)O)O |
Spécification
Oxalic acid | |
C2H2O4 | |
UN3265 | |
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N | |
5 % p/v aq. soln. | |
90.034 | |
CHEBI:16995 | |
Inodore |
144-62-7 | |
MFCD00002573 | |
ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico | |
C(=O)(C(=O)O)O | |
acide oxalique | |
971 | |
90.04 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H312
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P234-P280-P305+P351+P338-P310-P390
H290-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-634-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only