Learn More
Étalon de nitrite pour chromatographie ionique (IC) 0,2 mg/ml (200 ppm) dans de l’eau (H2 O), Reagecon
Fabriqué par gravimétrie à partir de matériaux ultra-purs, testé et vérifié à l’aide d’un chromatographe d’échange d’ions de pointe et certifié à l’aide du résultat gravimétrique, corrigé pour la densité, selon une spécification de ± 0,2 %
Marque: Reagecon ICAT13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence pour la chromatographie ionique, matériau de référence pour la chromatographie ionique
- ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
- ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
- ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
- Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
- Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de chromatographie ionique) et de flacons pré-nettoyés et lixiviés trois fois.
- Toutes les incertitudes de mesure du produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Matrix: H₂O | |
PEHD Triple lixiviation | |
Oxalate | |
Liquide |
0.2 mg/mL (200 ppm) | |
100 mL | |
IC et autres techniques de mesure d'anions |